Z131067
Nalgene® graduated cylinders
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
Synonim(y):
Cylinder PMP, wyskalowany cylinder PMP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
subdivision 10.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3663-1000
zakres pomiaru objętości
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
kolor
transparent
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)