Z131040
Nalgene® graduated cylinders
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
Synonim(y):
Cylinder PMP, wyskalowany cylinder PMP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
subdivision 1.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3663-0100
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.6 mL
kolor
transparent
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z131040-1PAK | |
Z131040-12EA | 4061832615776 |
Z131040-1EA | 4061832615783 |