Z327476
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA 1613
Właściwości
subdivision 10 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
zakres pomiaru objętości
1,000 mL
Wysokość
440 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.