Wstecz
Nalgene
®
graduated cylinders
Products
Kategoria produktu
cylinders (18)
Producent
Objętość (ml)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-18 of 18
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z131121
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z720445
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
TMO3662-4000
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 4000 mL, case of 2 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131059
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131040
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131067
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131105
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131016
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131024
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131032
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131075
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131113
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z720453
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 4000 mL, accuracy: 29.0 mL, polymethylpentene
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131083
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
TMO3662-2000
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z131091
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene
Rozwiń
Wyświetl ceny
TMO3663-0250
Nalgene
®
graduated cylinders,
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
TMO3662-0250
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea