Z131105
Nalgene® graduated cylinders
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene
Synonim(y):
Cylinder PP, Cylinder PP z podziałką
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 1.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3662-0100
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.6 mL
kolor
translucent
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)