R1388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 12-shelf for 5¼ × 5 ¼ × 2 in. boxes
Synonim(y):
Stojak na ciekły azot, kriogeniczny stojak na fiolki, regał do kriokonserwacji, stojak dewara, stojak na krio
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 5038-4322
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)