Z232742
Duran® filtering bottle flask
Synonim(y):
211918606
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
clear borosilicate glass bottle
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type glass hose connector
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211918606
DURAN®
Schott
Wysokość
420 mm
pojemność
10 L
śr. zewn. kolby
240 mm
śr. wewn. szyjki
70 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Kolba filtrująca Duran® jest idealna do stosowania jako naczynie do zbierania filtratu podczas filtracji.
- Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 dla lepszej przejrzystości, odporności chemicznej i minimalnej rozszerzalności cieplnej.
- Posiada szklane ramię boczne do podłączenia węża o średnicy 11 mm.
- Konstrukcja o grubych ściankach ułatwia użytkowanie w warunkach wysokiej próżni.
- Miejsce znakowania do identyfikacji próbki.
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 6556
- Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3
- Nadaje się do użytku w warunkach próżni dzięki ciężkiej konstrukcji ścianek
- Z bocznym ramieniem do podłączenia węża szklanego do rurki o średnicy 11 mm
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232742-1EA | 4061832798714 |