Z742371
2MAG MIXdrive MTP magnetic stirrer for micro titer plates
MIXdrive 24, for use with external control unit
Synonim(y):
2MAG MIXdrive MTP magnetic stirrer for micro titer plates, induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 24
10 W stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 43024
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water submerged)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
140 mm × 102 mm × 26 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 140 mm × 100 mm
odległość między środkami mieszadeł
19 mm
pojemność mieszadła
3.5 mL , per stirring position
masa
1.3 kg
Opis ogólny
All stirring positions 100 percent maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, 100 percent synchronized speeds, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed stainless steel
housing, IP68, water-, dust- and germproof, extremely robust
construction and performance, easy to clean and maximum
resistance, submersible in water- resp. oil baths up to +50 C.
Cechy i korzyści
removable, suitable for integration into robots, individual
dimensions on request.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)