Z742339
2MAG MIXdrive 1 XS compact single point stirrer
Basic, for use with external control unit
Synonim(y):
magnetyczne płytki mieszające, mieszadła, mieszadła laboratoryjne, mieszadła magnetyczne, mieszadło indukcyjne, płyta indukcyjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 1
10 W Stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40300
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
48 mm × 48 mm × 18 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 48 mm × 48 mm
pojemność mieszadła
1-1000 mL
masa
0.25 kg
Opis ogólny
zoptymalizowane do mieszania objętości do 1000 ml, idealny rozmiar do integracji.
1 Pozycja mieszania, w 100% bezobsługowa i odporna na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive zapewniającej wydajne
mieszanie roztworów, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej
, gwint M4 zintegrowany z dolną płytą ze stali nierdzewnej
(nie w wersji HT), IP68, wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na zarazki,
wyjątkowo solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do
czyszczenia i maksymalna odporność, zanurzalna w kąpieli wodnej lub
olejowej, odpowiednia do stosowania w inkubatorach CO2 i piecach.
Cechy i korzyści
Wersja podstawowa do +50 C, wersja HT do +95 C
zanurzone w łaźniach wodnych i do +200 C w piecach,
indywidualne wymiary na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742339-1EA | 4061834789437 |