Kluczowe dokumenty
DWK218017312
Duran® Laboratory Bottle
neck Joints: threaded (GL45), clear bottle, graduated, with screw cap to drain contents, WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING, capacity 5000 mL
Synonim(y):
218017312
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with screw cap to drain contents WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218017312
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I DURAN™ 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki laboratoryjne DURAN™ Original GL 45 są dostępne w komplecie z zakrętkami do wysokich temperatur i pierścieniami do nalewania. Czerwone gwintowane zakrętki GL 45 z politereftalanu butylenu (PBT) z silikonową wkładką PTFE i pierścieniami nalewowymi ETFE zapewniają większą odporność termiczną i chemiczną niż równoważne elementy polipropylenowe. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C i nadają się do sterylizacji termicznej w temperaturze do 180 °C. Wszystkie elementy są w pełni zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością, takimi jak (UE) nr 10/2011.
Zastosowanie
Autoklawowanie pożywek i odczynników, przygotowanie pożywek i odczynników, pobieranie próbek, naczynie do hodowli, przechowywanie pożywek i odczynników, zbiornik do przenoszenia płynów, Boro 3.3, PBT, ETFE, wysoka temperatura
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN™ 3.3. DURAN™ jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> i spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
  • Dostarczany w komplecie z czerwoną zakrętką gwintowaną GL 45 z polibutylenu tereftalanu (PBT) z silikonową wkładką PTFE i pierścieniem nalewowym ETFE do nalewania bez kapania.
  • Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C
  • Wszystkie elementy nadają się do sterylizacji na sucho w temperaturze do 180 °C
  • Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia pełną identyfikowalność partii produkcyjnej
  • Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii.
  • Odpowiednie do długotrwałego przechowywania
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)