Z742332
2MAG MIXdrive 1 single point stirrer
Basic, for use with external control unit
Synonim(y):
magnetyczne płytki mieszające, mieszadła, mieszadła laboratoryjne, mieszadła magnetyczne, mieszadło indukcyjne, płyta indukcyjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 1
20 W Stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40001
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
180 mm × 180 mm × 38 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 180 mm
pojemność mieszadła
1-10,000 mL
masa
3.3 kg
Opis ogólny
odpowiednie do zbiorników o pojemności do 10 000 ml.
1 Pozycja mieszania, w 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do wydajnego
mieszania roztworów, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej
, IP68, wodoodporna, pyłoszczelna i odporna na zarazki, wyjątkowo
solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia i
maksymalna odporność, zanurzalna w kąpieli wodnej lub olejowej,
odpowiednia do stosowania w inkubatorach CO2 i piecach.
Cechy i korzyści
Wersja podstawowa do +50 C, wersja HT do +95 C
zanurzone w łaźniach wodnych i do +200 C w piecach,
indywidualne wymiary na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742332-1EA | 4061834789376 |