Kluczowe dokumenty
Z742342
2MAG kuwetaMIXdrive 1 miniaturowe mieszadło magnetyczne
for use with external control unit
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
wejście AC/DC
48 V
Materiały
housing (polyurethane)
plate (Polyurethane)
Właściwości
positions 1
10 W Stirring Power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40400
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
13 mm × 13 mm × 6 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 12 mm × 12 mm
pojemność mieszadła
1-25 mL , per stirring position
masa
0.1 kg
Opis ogólny
Zminiaturyzowane, niezużywające się mieszadło magnetyczne z 1 pozycją mieszania do kuwet, zoptymalizowane do mieszania objętości do 25 ml, idealny rozmiar do integracji systemu, np. w fotometrze.
1 pozycja mieszania, w 100% bezobsługowa i niezużywająca się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive zapewniającej niezawodne
mieszanie roztworów, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa z poliuretanu
, IP68, wodoodporna, pyłoszczelna i odporna na zarazki.
Cechy i korzyści
Niezwykle solidna konstrukcja i wydajność, łatwe do
czyszczenia i maksymalna odporność, zanurzalne w kąpieli wodnej lub
olejowej, odpowiednie do stosowania w inkubatorach CO2 i piecach.
Inne uwagi
Jednostkę sterującą należy zamawiać osobno!
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)