Kluczowe dokumenty
Z678686
2mag bioMIXdrive 1 magnetic stirrer
for use with bioMIXcontrol S control unit
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca, mieszadło, mieszadło indukcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 80001
Parametry
5-250 rpm speed
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 180 mm
pojemność mieszadła
5-5000 mL , per stirring position
Opis ogólny
Bezobsługowe i niewymagające podgrzewania mieszadło magnetyczne o dużej powierzchni, objętość mieszania do 5000 ml, odpowiednie również do lepkich pożywek.
Bezobsługowy silnik 2-magnetyczno-krokowy do bardzo powolnego i w 100% bezszarpaniowego i delikatnego mieszania kultur komórkowych, rozszerzony zakres prędkości od 5 do 250 obr/min, bezszarpaniowe, równomierne i płynne mieszanie również przy niskich prędkościach, odpowiednie do kolb hodowlanych z wirującymi śmigłami i wirującymi kulkami.
W pełni zamknięta i hermetyczna obudowa ze stali nierdzewnej, IP68, odporna na wodę, kurz i zarazki, wyjątkowo solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia i maksymalnie wytrzymała, zanurzalna w łaźniach wodnych, zaprojektowana do długotrwałej pracy bez podgrzewania winkubatorach CO2, indywidualne pomiary na życzenie.
Wymagana jest jednostka 2mag bioMIXcontrol MS4, która jest sprzedawana oddzielnie.
Warming and maintenance-free magnetic stirrer with large surface, up to 5,000 mL stirring volume, also suitable for viscous culture media. Fully encapsulated and hermetically closed stainless steel housing. Easy to clean and submersible in water baths.
2mag bioMIXcontrol MS4 unit is needed and are sold separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z678686-1EA4061833582626