Z742334
2MAG MIXdrive 60 Mieszadło podstawowe 60-punktowe
for simultaneous work with 60 test tubes, use with external control unit
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 60
40 W stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40060
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
245 mm × 375 mm × 38 mm
pojemność
1-500 mL
śr. mieszadła
32.5 mm
masa
9.7 kg
Opis ogólny
MIXdrive 60
60 (6x10) pozycji mieszania, odpowiednie dla 60 probówek testowych,
idealne do integracji, odległość punktu mieszania 32,5 mm.
Cechy i korzyści
Niezwykle solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia
i maksymalna odporność, zanurzalna w kąpieli wodnej lub olejowej,
nadaje się do stosowania w inkubatorach CO2 i piekarnikach.
Dostępne dwa różne zakresy temperatur:
wersja podstawowa do +50 C, wersja HT do +95 C
zanurzalna w kąpielach wodnych i do +200 C w piecach,
indywidualne wymiary na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742334-1EA | 4061834789383 |