Z742370
2MAG MIXdrive MTP magnetic stirrer for micro titer plates
MIXdrive 12, for use with external control unit
Synonim(y):
2MAG MIXdrive 12 MTP, Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel
Właściwości
10 W stirring power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 43012
Parametry
≤50 °C temp. limit (in water submerged)
-10-50 °C temp. limit (in air)
szer. × śr. × wys.
140 mm × 102 mm × 26 mm
odległość między środkami mieszadeł
26 mm
pojemność mieszadła
7 mL , per stirring position
masa
1.3 kg
Opis ogólny
Wszystkie pozycje mieszania w 100% bezobsługowe i niezużywające się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do silnego mieszania roztworów, w 100% zsynchronizowane prędkości, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej
, IP68, wodoodporna, pyłoszczelna i odporna na zarazki, niezwykle wytrzymała konstrukcja i wydajność
, łatwa do czyszczenia i maksymalna odporność
, zanurzalna w kąpieli wodnej lub olejowej do +50 C.
Cechy i korzyści
wyjmowane, nadaje się do integracji z robotami, indywidualne wymiary
na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742370-1EA | 4061834789574 |