Z693499
2mag MIXdrive 1 eco HT magnetic stirring system
for use with external control unit
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
wejście AC/DC
48 V
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40301
Parametry
120-600 rpm speed
40-200 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
120 mm × 120 mm × 35 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 120 mm × 120 mm
pojemność mieszadła
1-3000 mL , per stirring position
Opis ogólny
Ultra płaskie, niezużywające się mieszadło magnetyczne z 1 pozycją mieszania, odpowiednie do zbiorników o pojemności do 10 000 ml.
1 pozycja mieszania, w 100% bezobsługowa i niezużywająca się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do silnego mieszania roztworów, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej, IP68, odporna na wodę, kurz i zarazki, wyjątkowo solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia i maksymalnie wytrzymała, zanurzalna w wodzie do 95°C, odpowiednia do stosowania winkubatorach CO2 i piekarnikach do 200°C.
Używać z zewnętrzną jednostką sterującą.
Wymagane, ale nie dostarczane: Z569836 z wtyczką UE i UK lub Z569879 z wtyczką US.
1 pozycja mieszania, w 100% bezobsługowa i niezużywająca się dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do silnego mieszania roztworów, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach.
W pełni zamknięta i hermetycznie uszczelniona obudowa ze stali nierdzewnej, IP68, odporna na wodę, kurz i zarazki, wyjątkowo solidna konstrukcja i wydajność, łatwa do czyszczenia i maksymalnie wytrzymała, zanurzalna w wodzie do 95°C, odpowiednia do stosowania winkubatorach CO2 i piekarnikach do 200°C.
Używać z zewnętrzną jednostką sterującą.
Wymagane, ale nie dostarczane: Z569836 z wtyczką UE i UK lub Z569879 z wtyczką US.
wymagane, ale niedostarczone
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693499-1EA | 4061834382683 |