Z742361
2MAG MAXdrive silne mieszadło magnetyczne do 250 l
for use with MAXcontrol control unit
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, mieszadło o dużej objętości, płyta indukcyjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
24 V
Materiały
stainless steel
Właściwości
positions 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 50001
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
100-1200 rpm speed
szer. × śr. × wys.
260 mm × 260 mm × 68 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 260 mm × 260 mm
pojemność mieszadła
1-250 mL , per stirring position
masa
9.0 kg
Cechy i korzyści
Bardzo silne sprzęgło magnetyczne, dlatego predestynowane do
przenoszenia mocy magnetycznej na duże odległości (do
60 mm), do grubych den zbiorników lub do zbiorników z podwójną powłoką,
idealne do integracji z systemami inżynierii procesowej.
Bezobsługowy napęd 2-magnesowy z dużym zakresem prędkości
od 100 do 1200 obr. W pełni zamknięta i szczelna obudowa ze stali nierdzewnej
, IP64, wyjątkowo wytrzymała konstrukcja
i wydajność, łatwa do czyszczenia pod bieżącą wodą i
maksymalna wytrzymałość. Indywidualne pomiary na życzenie.
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742361-1EA | 4061834789499 |