Z742362
2MAG FABdrive silne mieszadło magnetyczne do 1000 l
for use with external FABcontrol control unit
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, mieszadło o dużej objętości, płyta indukcyjna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 50101
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
80-990 rpm speed
szer. × śr. × wys.
180 mm × 180 mm × 75 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 180 mm
pojemność mieszadła
1-1000 mL , per stirring position
masa
9.0 kg
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742362-1EA | 4061834789505 |