Key Documents
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
opis
Filter Paper Diameter (mm): 13
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66297
pojemność
~10 mL
śr. płytki
11.5 mm
śr. zewn. górnej części
45 mm
średnica
8.5 mm, perforated
Opis ogólny
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Zastosowanie
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)