About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
rozmiar
7
opakowanie
pkg of 12 ea
wys. × grubość
45 mm × 5.5 mm
dno śr. zewn. × śr. wewn.
57 mm × 46 mm
górna część śr. zewn. × śr. wewn.
86 mm × 75 mm
Opis ogólny
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z254312-1PAK | 4061832964706 |