BR463139
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 76 mm
Synonim(y):
Filter, Rubber gasket
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 463139
rozmiar
76 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stożkowe uszczelki do umieszczenia między lejkiem filtra a kolbą filtra.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR463139-10EA | 4061831857009 |