Kluczowe dokumenty
BR463036
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 63 mm
Synonim(y):
Filter, Rubber gasket
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
EPDM rubber
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 463036
rozmiar
63 mm
Opis ogólny
Stożkowe uszczelki do umieszczenia między lejkiem filtra a kolbą filtra.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)