Z568295
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS neck24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568295-1EA | 4061832119762 |