Merck
DWK92812F-10
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with PTFE stopper
glass flask, flask capacity (10 mL), class A
Synonim(y):
Kolba z szerokimi ustami, Wytrzymała kolba, Wytrzymała kolba miarowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopper
glass flask
Właściwości
class A
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812F-10
pojemność kolby
(10 mL)
Opis ogólny
Wytrzymałe kolby miarowe klasy A z szerokim otworem i korkiem z PTFE
  • Kolby miarowe z szerokim otworem ułatwiają dostęp do pipety
  • Najwyższa wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo dzięki ciężkim, jednolitym ściankom
  • Szybka identyfikacja dzięki dużym, trwałym i czytelnym oznaczeniom
  • Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych mieszadeł
  • Podziałka zgodna z tolerancjami objętościowymi klasy A
  • Standardowe szklane korki stożkowe
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego o niskiej rozszerzalności cieplnej, spełniającego wymogi USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)