Merck
Z511501
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 10 mL
Synonim(y):
92812G-10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
wide-mouth
Połączenie
joint ST/NS neck6
joint stopper6
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812G-10
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Wall thickness and weight are at least two times greater than that of standard volumetric flasks for durability. Calibrated "to contain". Meets ASTM E288, Class A, unserialized requirements. Easy pipette access.
Supplied with glass stopper.
Cechy i korzyści
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Wide mouth opening increases efficiency when performing large numbers of dilutions using volumetric pipets• Heavy duty walls provide superior strength, durability and safety• Wide mouth minimizes glass-to-glass contact allowing greater flexibility in hand movements which reduces the risk of spills• Wide mouth opening increases efficiency when performing large numbers of dilutions using volumetric pipets• Printed large volume numbers allow quick identification when selecting glassware• Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars• Calibrate to contain• Graduated to Class A volumetric tolerances
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.