Z215937
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
korek laboratoryjny, stopery, zatyczka kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/42
producent / nazwa handlowa
Cowie 010.129
Opis ogólny
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)