Kluczowe dokumenty
Z215899
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 10/30
Synonim(y):
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS10/30
producent / nazwa handlowa
Cowie 010.110
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)