Merck
348864
Sigma-Aldrich
Titanium
wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
wire
temp. samozapłonu
860 °F
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.5 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zastosowanie i cechy tytanu w przemyśle lotniczym: W tym artykule omówiono wykorzystanie tytanu w zastosowaniach lotniczych, podkreślając jego wysoki stosunek wytrzymałości do masy i odporność na korozję, które są również krytyczne w zastosowaniach biomedycznych (Inagaki et al., 2014).
  • Możliwości i kwestie związane z zastosowaniem stopów tytanu w komponentach lotniczych: W tym artykule przeanalizowano zastosowania inżynieryjne stopów tytanu, koncentrując się na ich wydajności w środowiskach o wysokim obciążeniu, co może przełożyć się na innowacje w dziedzinie materiałoznawstwa (Williams & Boyer, 2020).
  • Zastosowania tytanu i stopów tytanu w medycynie: Omawia zastosowania tytanu w medycynie, w szczególności w implantach ze względu na jego biokompatybilność i wytrzymałość, istotne dla odkrywania leków i produkcji urządzeń medycznych (Jackson et al., 2016).
  • Tytan w zastosowaniach biomedycznych - właściwości i produkcja: Przegląd ten obejmuje właściwości tytanu, które sprawiają, że nadaje się on do zastosowań biomedycznych, w tym jego wykorzystanie w protetyce i implantach, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla materiałoznawstwa, jak i badań medycznych (Jackson et al., 2016).
  • Tytan: Przegląd zasobów i metod produkcji: Zawiera kompleksowy przegląd technik pozyskiwania i produkcji tytanu, niezbędny do zrozumienia właściwości materiału i zastosowań w różnych gałęziach przemysłu (El Khalloufi et al., 2021).
Ilość
300 cm (approximately 2.7 g)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Kurbad et al.
International journal of computerized dentistry, 16(2), 125-141 (2013-08-13)
This article presents two novel options for lithium-disilicate restorations supported by single-tooth implants. By using a Ti-Base connector, hybrid abutments and hybrid abutment crowns can be fabricated for different implant systems. The latter option in particular is an interesting new
Jinho Shin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(8), 5807-5810 (2013-07-26)
In this study, hydroxyapatite (HA) was coated on anodized titanium (Ti) surfaces through radio frequency magnetron sputtering in order to improve biological response of the titanium surface. All the samples were blasted with resorbable blasting media (RBM). RBM-blasted Ti surface
Study of a TiO2 photocatalytic coating for use in plasma catalysis.
K Van Wesenbeeck et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 78(1), 227-233 (2013-07-24)
Kwi-Dug Yun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3864-3867 (2013-07-19)
This study examined the bone response to titanium dioxide nanotube modified implants. A total of 24 implants were placed in the femur of 4 beagles. Before placement, screw-shaped implants were classified into 3 groups; machined surface (group M), titanium dioxide
Woo-Byoung Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4622-4626 (2013-08-02)
To investigate the microstructural effects of the synthesized TiO2 nanopowders such as particle size, specific surface area, pore size and pore distributions for the application of an anode material of dye-sensitized solar cells (DSSC), size-controlled and well-dispersed TiO2 nanopowders were
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.