Kluczowe dokumenty
305812
Titanium
5-10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
temp. samozapłonu
860 °F
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
5-10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.