Kluczowe dokumenty
349283
Gold
wire, diam. 0.1 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Złoto-czarny, Złoty element, Złoty proszek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
0.1 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Złote druty mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak sonda do mikroskopii optycznej bliskiego pola (TENOM), która może być dalej wykorzystywana do wykrywania fluorescencji lub emisji Ramana oraz jako sonda ułatwiająca przewodnictwo elektryczne kompozytów metalicznych.
Ilość
150 mg = 1 m; 750 mg = 5 m
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Stretchable gold conductors on elastomeric substrates
Lacour S, et al.
Applied Physics Letters, 82(15), 2404-2406 (2003)
Apertureless near-field/far-field CW two-photon microscope for biological and material imaging and spectroscopic applications
Nowak DB, et al.
Applied Optics, 49(35), 6766-6771 (2010)
Enhanced image contrast with delocalized near-field excitation
Sanchez E, et al.
Crystal Research and Technology, 49(9), 681-689 (2014)
Tianxun Gong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 985-991 (2013-07-19)
In this paper, we proposed the use of gold nanoparticles as plasmon scattering probes for dark-field multiplex imaging of live cancer cells. By carefully engineering the surfaces, aqueous dispersions of anti-EGFR antibody-conjugated gold nanospheres and gold nanorods are prepared. We
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349283-150MG | 4061829673215 |
349283-750MG |