Z246476
Nickel crucible
High form, capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
pojemność
100 mL
śr. × wys.
61 mm × 62 mm
grubość
0.021 in.
Opis ogólny
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246476-1EA | 4061833308394 |