Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z246581
Nickel crucible
low form, capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
pojemność
250 mL
śr. × wys.
82 mm × 60 mm
grubość
0.035 in.
Opis ogólny
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z246581-1EA4061833308417