Key Documents
Z562238
Platinum crucible
micro, capacity 5 mL
Synonim(y):
crucibles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
platinum
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BMC4
Wysokość
22 mm
szer. dna
12.0 mm
pojemność
5 mL
dish diam. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
szer. części górnej
20.5 mm
masa
7 g+/- 5%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)