Z685356
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 100 mL
Synonim(y):
Naczynie do użytku w wysokich temperaturach, Platynowe naczynie laboratoryjne, Wzmocnione naczynie platynowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BD9
Wys. × śr.
29 mm × 75.0 mm
pojemność
100 mL
śr. naczynia
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wykonane głównie z platyny.
- Mogą być również wykonane przy użyciu 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., czystej Pt., Ag. i Au.
- Dostarczane bez wargi nalewowej, chyba że określono inaczej.
- Produkowane z tolerancją +/-5% masy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685356-1EA | 4061835517053 |