Z562211
Platinum evaporating dish lid
Fits 100 mL dish
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
circles
platinum
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals
masa
23.4 g
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562211-1EA | 4061833310809 |