Z685321
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 30 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
platinum
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BD5
Wys. × śr.
22 mm × 50.0 mm
pojemność
30 mL
śr. naczynia
50 mm
Opis ogólny
Naczynie platynowe ze wzmocnionym obrzeżem wykonane jest z metali szlachetnych, które odgrywają ważną rolę w analizie chemicznej materiałów stosowanych w aplikacjach wysokotemperaturowych.
Cechy i korzyści
- Wykonane głównie z platyny.
- Mogą być również wykonane przy użyciu 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., czystej Pt., Ag. i Au.
- Dostarczane bez wargi nalewowej, chyba że określono inaczej.
- Produkowane z tolerancją +/-5% masy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685321-1EA | 4061833571941 |