Kluczowe dokumenty
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals
dł. × szer. × gł.
110 mm × 13 mm × 10 mm
pojemność
12 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2