Z561754
Coors™ high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Synonim(y):
Łódź spalinowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65566
dł. × szer. × wys.
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Coors™ high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561754-1EA | 4061835575480 |