Z685313
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 20 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
platinum
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals BD4
Wys. × śr.
20 mm × 42.0 mm
pojemność
20 mL
śr. naczynia
42 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naczynie platynowe ze wzmocnionym obrzeżem wykonane jest z metali szlachetnych, które odgrywają ważną rolę w analizie chemicznej materiałów stosowanych w aplikacjach wysokotemperaturowych.
Cechy i korzyści
- Wykonane głównie z platyny.
- Mogą być również wykonane przy użyciu 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., czystej Pt., Ag. i Au.
- Dostarczane bez wargi nalewowej, chyba że określono inaczej.
- Produkowane z tolerancją +/-5% masy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685313-1EA | 4061833438442 |