Kluczowe dokumenty
Z755788
MultiTherm™ shaker with heating
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonim(y):
Cyfrowa wytrząsarka do suchej kąpieli, Wytrząsarka do suchych kąpieli, inkubator z wytrząsaniem, wytrząsanie suchego bloku
About This Item
Polecane produkty
opis
orbit: 3 mm diam.
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H5000-H-E with UK plug
Parametry
200-1500 rpm speed
5-100 °C temp. range (ambient)
szer. × śr. × wys.
8.25 in. (21 cm) × 11.5 in. (29 cm) × 8.25 in. (21 cm)
Opis ogólny
Ustawienia prędkości, czasu i temperatury są stale widoczne na wyświetlaczu LCD, jednocześnie pokazując zarówno wartości rzeczywiste, jak i wybrane. Zintegrowana kontrola nadmiernej temperatury zapewnia długą żywotność, bezpieczeństwo i integralność próbki.
Bloki dostępne osobno, mieszczą probówki od 0,2 ml do 50 ml.
- Szybkość ogrzewania: 5°C/min.
- Szybkość chłodzenia: 2,5°C/min.
- Przyrost prędkości: 10 obr.
- Timer: od 1 min. do 99 godz. 99 min./ciągły
- Wyprofilowane studzienki zapewniają równomierne ogrzewanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755788-1EA | 4061834789932 |