Z247073
Coors™ Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
porcelain
opis
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66148
pojemność
25 mL
śr. zewn. górnej części
36 mm
Opis ogólny
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)