SLW3680/08M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 4
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3680/08M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3680/08M
SciLabware
dysk śr.
40 mm
wielkość porów
grade 4 porosity
pojemność
60 mL
Opis ogólny
- Idealny do suszenia osadów do stałej masy w temperaturze 110 st. C
- Nadaje się również do zapłonu w temperaturze do 450 st. C (patrz uwaga dotycząca bezpieczeństwa)
- Ze zintegrowaną tarczą ze spieku szklanego
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)