Kluczowe dokumenty
BR458023
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
Synonim(y):
Filter, Filter crucible
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 458023
pojemność
30 mL
wielkość porów
16-40 μm
Opis ogólny
Tygiel filtracyjny 1191 wykonany ze szkła Boro 3.3 jest niezbędnym narzędziem do wydajnej filtracji i separacji w zastosowaniach laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR458023-10EA4061831865592