GF18619072
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
SI637400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 186-190-72
Długość
100 mm
śr. zewn.
8.0 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)