Merck
916005
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Ethyl Acetate, 50 wt. %
wielkość cząstki
5 nm (core)
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dyspersje nanokryształów o wysokim współczynniku załamania światła znacznie poprawiają właściwości optyczne i mechaniczne, umożliwiając tworzenie produktów nowej generacji. Włączenie ZrO2 znacznie zwiększa współczynnik załamania światła wielu powszechnie stosowanych polimerów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przezroczystości. To połączenie kluczowych właściwości pozwala badaczom zoptymalizować wydajność optyczną i poprawić ekstrakcję światła.
Cechy i korzyści
  • Tlenek cyrkonu z rdzeniem o grubości 5 nm i pokryciem powierzchniowym, które nie zawiera reaktywnych grup funkcyjnych, zaprojektowany z myślą o najwyższej kompatybilności z wieloma polarnymi rozpuszczalnikami i monomerami, takimi jak akrylan, siloksan i epoksyd.
  • Wysokie pokrycie powierzchni materiałami pokrywającymi zapewnia lepszą kompatybilność i stabilność na reaktywność chemiczną.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)