Merck
900020
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
battery grade, >99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonim(y):
1,4-Dicyanobutane
About This Item
Wzór liniowy:
NC(CH2)4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
1740005
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 40 °C)
Próba
>99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1022 °F
granice wybuchowości
4.99 %
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Klucz InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Obecność dodatków do elektrolitu zwiększa wydajność akumulatorów litowo-jonowych poprzez poprawę ich stabilności termicznej i przewodności jonowej. Dodatki zmniejszają również palność elektrolitów i zapewniają ochronę przed przeładowaniem. Adiponitryl znajduje zastosowanie jako dodatek do akumulatorów litowo-jonowych.
Przestroga
Dodatki te mają niską zawartość wody (poniżej 100 ppm). Należy obchodzić się z nimi w środowisku obojętnym i wolnym od wilgoci (rękawice ochronne). Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać przechowywania razem z utleniaczami.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kim, GY, and Dahn, JR.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A437-A437 (2015)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Yi-Nan Zhang et al.
ACS nano, 14(8), 9478-9490 (2020-06-02)
Nanovaccines need to be transported to lymph node follicles to induce humoral immunity and generate neutralizing antibodies. Here, we discovered that subcapsular sinus macrophages play a barrier role to prevent nanovaccines from accessing lymph node follicles. This is illustrated by
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.