Merck
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
Beilstein:
1738014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Klucz InChI
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of