Merck
567663
Sigma-Aldrich
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Synonim(y):
(Z )-3-cyjano-2-propenian etylu, Cis-3-cyjanoakrylan etylu, Cis-β-cyjanoakrylan etylu
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Zastosowanie
Cis-β-cyjanoakrylan etylu zachowuje się jak dienofil w syntezie regioizomerów laktamowych indeno[2,1-a]pirolo[3,4-c]karbazolu w reakcji Dielsa-Aldera.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of indeno [2, 1?a] pyrrolo [3, 4?c] carbazole lactam regioisomers using ethyl cis???cyanoacrylate as a dienophile and lactam precursor.
Hudkins RL and Park CH
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 135-142 (2003)