Merck
415812
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Synonim(y):
2-cyjano-3,3-difenylo-2-propenian etylu, Ester etylowy kwasu 2-cyjano-3,3-difenylo-2-propenowego, α-cyjano-β,β-difenyloakrylan etylu
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)