Merck
373761
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
contains 50-200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.361 (lit.)
bp
59 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate (TFEMA) is a semifluorinated monomer that can be synthesized from methacryloyl chloride and 2,2,2-trifluoroethanol in presence of triethylamine. Its properties include chemical inertness, good wear resistance and low dielectric constant.
Zastosowanie
TFEMA can be used in the preparation of poly(TFEMA), which can be used in the development of acrylic protective coatings.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Yoshinori Kadoma
Dental materials journal, 29(5), 602-608 (2010-09-10)
The kinetic polymerization behavior of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEMA), 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate (HFIPMA), 2,2,2-trifluoroethyl acrylate (TFEA) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate (HFIPA) was determined by isothermal differential scanning calorimetry (DSC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) in order to improve the properties of fluorinated powder-liquid
Arda Yurtsever et al.
Electrophoresis, 30(4), 589-598 (2009-01-22)
A new, fluorinated monolithic stationary phase for CEC was first synthesized by a single-stage, thermally initiated copolymerization of a fluorinated monomer, 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEM) and ethylene dimethacrylate (EDMA) in the presence of a porogen mixture. In this preparation, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid
Grafting modification of ramie fibers with poly (2, 2, 2-trifluoroethyl methacrylate) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization in supercritical carbon dioxide
Liu X, et al.
Reactive and Functional Polymers, 70(12), 972-979 (2010)
Preparation and surface properties of poly (2, 2, 2-trifluoroethyl methacrylate) coatings modified with methyl acrylate
Xu A, et al.
Journal of Coatings Technology and Research, 13(5), 795-804 (2016)
Yoshinori Kadoma et al.
Dental materials journal, 28(5), 642-648 (2009-10-14)
In order to clarify the effect of fluorination of an adhesive resin on the durability of the resin bond to precious metal alloys, 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEMA)-poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) (PTFEMA)/TBBO adhesive resin was prepared. The tensile bond strength of this resin to
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.